Tlačiť
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
468990010 468990050
ACRO468990010EA 69.8 EUR
ACRO468990010 ACRO468990050
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Vzorec: C₆H₆N₄
Číslo MDL: MFCD08234647
Číslo CAS: 159326-68-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
HPLC ≥94 %
Appearance (Color) Almost white to grey
Appearance (Form) Powder