Tlačiť
Pyrroloquinoline quinone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: PPQ
467010010 467012500
ACRO467010010EA 970.72 EUR
ACRO467010010 ACRO467012500
Pyrroloquinoline quinone 95%
Pyrroloquinoline quinone
Vzorec: C₁₄H₆N₂O₈
Číslo MDL: MFCD00043125
Číslo CAS: 72909-34-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) Dark orange to red to brown
Appearance (Form) powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %