Pyrroloquinoline quinone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
PPQ
467010010
467012500
ACRO467010010EA
970.72
EUR
ACRO467010010
ACRO467012500
Pyrroloquinoline quinone 95%
Pyrroloquinoline quinone
Vzorec:
C₁₄H₆N₂O₈ |
Číslo MDL:
MFCD00043125 Číslo CAS: 72909-34-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) | Dark orange to red to brown |
Appearance (Form) | powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95.0 % |