Tlačiť
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]palladium(II) Dichloride, [4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]dichloropalladium(II)
46665.03 46665.06
46665.03EA 179.05 EUR
46665.03 46665.06
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Vzorec: C₃₉H₃₂Cl₂OP₂Pd
Mw: 755.95 g/mol
Teplota tavenia: 280…287 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14155707
Číslo CAS: 205319-10-4