Tlačiť
Tetrahydrofuran 99,9, BioSyn™ Biosynthesis, water_ultralow_applications, Burdick & Jackson™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
BB344-2.5L BB344-4X2.5L
HONCBB344-2.5LEA 449.83 EUR
HONCBB344-2.5L HONCBB344-4X2.5L
Tetrahydrofuran 99,9, BioSyn™ Biosynthesis, water_ultralow_applications, Burdick & Jackson™
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
Mw: 72.11
Teplota varu: 65 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 0.89 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005356
Číslo CAS: 109-99-9
OSN: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09351
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 100 ppm
Refractive index 1.4065 - 1.4075
Peroxides (As H2O2) At Time Of Packaging Max. 2 mg/l