Tlačiť
Twist-off lids for jars
Dodávateľ: MUELLER KREMPEL
14.029.03 14.029.06 14.029.31 14.029.36
MUEL14.029.03EA 57.28 EUR
MUEL14.029.03 MUEL14.029.06 MUEL14.029.31 MUEL14.029.36
Twist-off lids for jars
Víčka Lids for Laboratory Vessels/Containers
These lids are made of sheet metal.
  • White or black lacquered
  • Bisphenol-A free