Tlačiť
Tetrabutylamoniumbromid ≥98%
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
91243.150EA 26.08 EUR
91243.150 91243.230
Tetrabutylamoniumbromid ≥98%
Tetrabutylamoniumbromid
Vzorec: C₁₆H₃₆BrN
Mw: 322.37
Teplota tavenia: 100…103 °C
Hustota: 1.148 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011633
Číslo CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %