Tlačiť
Potassium-tert-butoxide 98, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Terc-butanolát draselný
91241.180EA 43.66 EUR
91241.180 91241.290 91241.100
Potassium-tert-butoxide 98, GPR RECTAPUR®
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
Mw: 112.21
Teplota tavenia: 256…258 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012162
Číslo CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
OSN: 3206
ADR: 8 (4.2) II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %