Tlačiť
Hydrogenfosforečnan didraselný, anhydrous ≥98% for synthesis
Dodávateľ: VWR Chemicals
91240.320EA 220.62 EUR
91240.320 91240.260
Hydrogenfosforečnan didraselný, anhydrous ≥98% for synthesis
Hydrogenfosforečnan didraselný
Vzorec: K₂HPO₄
Teplota tavenia: 340 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011383
Číslo CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %