Tlačiť
Uhličitan cesný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
91238.100EA 29 EUR
91238.100 91238.180
Uhličitan cesný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Uhličitan cesný
Vzorec: Cs₂CO₃
Teplota tavenia: 610 °C
Hustota: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010957
Číslo CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %