Tlačiť
1,10-Fenantrolin monohydrát 99% for synthesis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
91236.100EA 46.53 EUR
91236.100 91236.180
1,10-Fenantrolin monohydrát 99% for synthesis
1,10-Fenantrolin monohydrát
Vzorec: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Teplota tavenia: 93…94 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011678
Číslo CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %