Tlačiť
Ropivacaine hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Piperidinecarboxamide hydrochloride, Ropivacaine HCl
467220010 467222500
ACRO467220010EA 949.86 EUR
ACRO467220010 ACRO467222500
Ropivacaine hydrochloride
Ropivacaine hydrochloride
Vzorec: C₁₇H₂₆N₂O·HCl
Teplota tavenia: 149°C…151°C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00946578
Číslo CAS: 98717-15-8
Merck Index: 13.8339
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 6.5%