Tlačiť
Maltodextrin 12
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
466680010 466680500 466682500
ACRO466680010EA 440.62 EUR
ACRO466680010 ACRO466680500 ACRO466682500
Maltodextrin 12
Maltodextrin
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
Mw: 342.29648 g/mol
Teplota tavenia: 240°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00146679
Číslo CAS: 9050-36-6
EINECS: 232-940-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤ 7.0%
pH 4.0 to 6.0 (1%, H2O)
Dextrose equivalent 9.0 to 15.0