Tlačiť
Bedaquiline fumarate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1R,2S)-1-(6-Bromo-2-methoxyquinolin-3-yl)-4-(dimethylamino)-2-(naphthalen-1-yl)-1-phenylbutan-2-ol fumarate
465910010 465912500
ACRO465910010EA 722.82 EUR
ACRO465910010 ACRO465912500
Bedaquiline fumarate
Bedaquiline fumarate
Vzorec: C₃₆H₃₅BrN₂O₆
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28167761
Číslo CAS: 845533-86-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 1%
HPLC ≥ 98.5%
Fumaric acid 17.0 to 17.5%