β-Methasone sodium phosphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
465740010
465740050
ACRO465740010EA
143.2
EUR
ACRO465740010
ACRO465740050
β-Methasone sodium phosphate
β-Methasone sodium phosphate
Vzorec:
C₂₂H₂₈FO₈P·₂Na Teplota tavenia: 206°C…211°C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00200361 Číslo CAS: 151-73-5 EINECS: 205-797-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to almost white powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤ 10% |
HPLC | ≥ 96.0% |
Specific optical rotation | +98° to +105° (20°C, 589nm) (1% in water) |