Tlačiť
L-Fenylalanin 98.5-101.5% (dried basis) USP, Multi-Compendial, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Management of Change (MOC) category = R
MACR4945-06EA 1767.75 EUR
MACR4945-06 MACR4945-07
L-Fenylalanin 98.5-101.5% (dried basis) USP, Multi-Compendial, Macron Fine Chemicals™
L-Fenylalanin
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 173 °C
Hustota: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064227
Číslo CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271