Tlačiť
3-Hydroxytyrosol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, Hydroxytyrosol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenethyl Alcohol
467630010 467630050
ACRO467630010EA 253.91 EUR
ACRO467630010 ACRO467630050
3-Hydroxytyrosol
3-Hydroxytyrosol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01320529
Číslo CAS: 10597-60-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Liquid, Clear colorles to yellow
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
HPLC >=97.5 %
Water =<5 %