Tlačiť
zinek, powder, AnalaR NORMAPUR® 45 µm analysis_for
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
29062.290EA 151.01 EUR
29062.290 29062.260
zinek, powder, AnalaR NORMAPUR® 45 µm analysis_for
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10255
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay min. 98%
Appearance grayish, heavy powder
Arsenic (As) max. 0,0001%
Cadmium (Cd) max. 0,05%
Copper (Cu) max. 0.005%
Iron (Fe) max. 0,005%
Lead (Pb) max. 0,005%
Tin (Sn) max. 0,001%