Tlačiť
Fenolftalein 0,375% in methanol indicator
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
86196.230EA 40.91 EUR
86196.230
Fenolftalein 0,375% in methanol indicator
Fenolftalein
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Mw: 318,33 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005913
Číslo CAS: 77-09-8
OSN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Application test Passes test