Tlačiť
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Diacetone alcohol
23427.290EA 100.14 EUR
23427.290 23427.320 23427.460
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Vzorec: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Mw: 116.16
Teplota varu: 166
Teplota tavenia: -44
Teplota vzplanutia: 58
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004471
Číslo CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
OSN: 1148
REACH: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay ≥ 98,0 %
Identification (IR) Passes test Passes test
Colouration ≤ 20 APHA ≤ 20 APHA
Density (20/4) 0,937 - 0,943
Refractive index (20°C) 1,422 - 1,425
Evaporation residue ≤ 0,02 %
Water ≤ 0,1 %