Tlačiť
Hydroxid sodný solution_SC 10%, AnalaR NORMAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
85660.290EA 32.93 EUR
85660.290 85660.410
Hydroxid sodný solution_SC 10%, AnalaR NORMAPUR®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: 1390
Teplota tavenia: 323
Hustota: 1.109 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 10.0 - 10.5%
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm
Total nitrogen (N) max. 1 ppm
Carbonate (as Na₂CO₃) max. 1%
Chloride (Cl) max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) max. 5 ppm
Silicate (as SiO₂) max. 10 ppm
Sulphate (SO₄) max. 5 ppm
Aluminium (Al) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 5 ppm