Tlačiť
Chlorid kobaltnatý hexahydrát 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
22894.290EA 467.71 EUR
22894.290 22894.184 22894.261 22894.465
Chlorid kobaltnatý hexahydrát 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: CoCl₂·6H₂O
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 56 °C
Hustota: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149652
Číslo CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) 97.0 - 102.0%
Identification passes test
SO4 (Sulphate) max. 100 ppm
Cu (Copper) max. 50 ppm
Fe (Iron) max. 50 ppm
Ni (Nickel) max. 0.15%
Pb (Lead) max. 30 ppm
Zn (Zinc) max. 0.05%