Tlačiť
Sweatband, Chamlon™
Dodávateľ: JSP
Chamlon™
JSPAAJA840-000-200EA 35.66 EUR
JSPAAJA840-000-200
Sweatband, Chamlon™
Přilby Přilby bezpečnostní
Replacement Chamlon™ sweatband.
  • For use with the EVO® range of safety helmets
  • pH neutral
  • Dermatologically tested
Replacement Chamlon sweatband for use with the EVO® range of safety helmets. Egyptian cotton core with porous PU coating for maximum sweat absorption.