Tlačiť
Fenolftalein 1% in ethanol 70% pH-indicator
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
31723.230EA 54.15 EUR
31723.230 31723.290
Fenolftalein 1% in ethanol 70% pH-indicator
Fenolftalein
  • Transition range pH 8.2-9.8
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005913
Číslo CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
OSN: 1170
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Application test passes test