Tlačiť
Kyselina mravenčí 85%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
3127-46EA 111.99 EUR
3127-46
Kyselina mravenčí 85%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
Mw: 46,03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003297
Číslo CAS: 64-18-6
OSN: 1779
ADR: 8 (3),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance colorless, clear liquid Passes test
Assay 84 - 86 % 85.6 % 84 - 86 % 85,6 %
Acetic acid (CH3COOH) ≤0,5 %
Oxalic acid (H2C2O4) Passes test
Residue after Evaporation ≤0,003 %
Water precipitated substances Passes test
Chloride (Cl) ≤0,0005 %
Sulphate (SO4) ≤0,003 %
Sulfite (SO3) ≤0,0015 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0,001 %
Iron (Fe) ≤0,001 %
For Laboratory, Research or Manufacturing Use