Tlačiť
2-Fenoxyethanol 99,0, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
87105.290EA 78.51 EUR
87105.290 87105.320 87105.460
2-Fenoxyethanol 99,0, GPR RECTAPUR®
2-Fenoxyethanol
Vzorec: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Mw: 138.17
Teplota varu: 245
Teplota tavenia: 13
Teplota vzplanutia: 121
Číslo MDL: MFCD00002857
Číslo CAS: 122-99-6
Merck Index: 12,07410
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC, area%) min. 99,0%
Identification (IR) passes test
Density (20/4) 1,105 - 1,110
Peroxides (as H₂O₂) max. 50 ppm