Tlačiť
n-Hexan 95%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
5414-25EA 135.03 EUR
5414-25
n-Hexan 95%, AR®, Macron Fine Chemicals™
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Mw: 86,18 g/mol
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
OSN: 1208
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) ≥95%
Water (KF) ≤0,02%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,001%
Sulfur Compounds ≤0,001%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use