Tlačiť
Capsaicin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 8-Methyl-N-vanillyl-6-none-amid
BIC0125-5G BIC0125-10G BIC0125-25G
APOSBIC0125-5GEA 150.02 EUR
APOSBIC0125-5G APOSBIC0125-10G APOSBIC0125-25G
Capsaicin
Capsaicin
Active component of cayenne pepper.
Vzorec: C₁₈H₂₇NO₃
Teplota varu: 210…220 °C
Teplota tavenia: 65…68 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Číslo MDL: MFCD00017259
Číslo CAS: 404-86-4