SeramunBlock
Dodávateľ: Apollo Scientific
BIL3122-100ML
BIL3122-250ML
APOSBIL3122-100MLEA
0
EUR
APOSBIL3122-100ML
APOSBIL3122-250ML
SeramunBlock
Systémy pro spojování a značení proteinů
Combined Stabiliser/ blocking solution for solid phase immobilised proteins effecting protein stabilisation and blocking of free surfaces.