Tlačiť
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303504-1G PC303504-5G
APOSPC303504-1GEA 0 EUR
APOSPC303504-1G APOSPC303504-5G
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-2,6-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₂BrCl₂F₃O₂
Mw: 337.905 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640097
Číslo CAS: 2514730-10-8