Tlačiť
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301043-1G PC301043-250MG
APOSPC301043-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301043-1G APOSPC301043-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅BrF₂N₂O₂
Mw: 291.049 g/mol
Teplota tavenia: 213…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2514942-06-2