Tlačiť
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR475193-1G OR475193-250MG
APOSOR475193-1GEA 819.95 EUR
APOSOR475193-1G APOSOR475193-250MG
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride 95%
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀BrN₃.₂ClH
Mw: 289 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD32669859
Číslo CAS: 2514952-96-4