Tlačiť
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR475192-1G OR475192-250MG
APOSOR475192-1GEA 819.95 EUR
APOSOR475192-1G APOSOR475192-250MG
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁N₃.₂ClH
Mw: 210.104 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD32669858
Číslo CAS: 2514952-94-2