Tlačiť
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (reduced form) tetrasodium salt ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIB3014-100MG BIB3014-500MG
APOSBIB3014-100MGEA 69.7 EUR
APOSBIB3014-100MG APOSBIB3014-500MG
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (reduced form) tetrasodium salt ≥98%
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (reduced form) tetrasodium salt
Vzorec: C₂₁H₂₆N₇O₁₇P₃.4Na
Mw: 833.348 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00036263
Číslo CAS: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3