Tlačiť
4-Chloro-3-fluorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9987-25G PC9987-5G PC9987-100G
APOSPC9987-25GEA 33.17 EUR
APOSPC9987-25G APOSPC9987-5G APOSPC9987-100G
4-Chloro-3-fluorotoluene
4-Chloro-3-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₆ClF
Teplota varu: 157…158 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143295
Číslo CAS: 5527-94-6
OSN: 1993
ADR: 3,III