Tlačiť
2',6'-Difluoroacetanilide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N-(2,6-Difluorophenyl)acetamide
PC9976-1G PC9976-5G
APOSPC9976-1GEA 50.07 EUR
APOSPC9976-1G APOSPC9976-5G
2',6'-Difluoroacetanilide
2',6'-Difluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₇F₂NO
Mw: 171.144 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00119485
Číslo CAS: 3896-29-5