Tlačiť
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9975-100G PC9975-25G
APOSPC9975-100GEA 191.07 EUR
APOSPC9975-100G APOSPC9975-25G
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid 98%
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid
Methyl and trimethylsilyl esters also available.
Vzorec: C₂HF₃O₄S
Teplota varu: 153 °C
Hustota: 1.723 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01320807
Číslo CAS: 1717-59-5
OSN: 2927
ADR: 6.1+8 I