Tlačiť
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC9966-250MG PC9966-1G PC9966-5G PC9966-25G
APOSPC9966-250MGEA 0 EUR
APOSPC9966-250MG APOSPC9966-1G APOSPC9966-5G APOSPC9966-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃NO
Mw: 163.1
Teplota tavenia: 158…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153195
Číslo CAS: 50650-59-4