Tlačiť
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-fluoronitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC9956-100G PC9956-25G PC9956-5G
APOSPC9956-100GEA 54.88 EUR
APOSPC9956-100G APOSPC9956-25G APOSPC9956-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 220
Teplota tavenia: 55…58 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055433
Číslo CAS: 701-45-1