Tlačiť
2,5-Difluorobenzhydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9952-1G PC9952-5G
APOSPC9952-1GEA 119.37 EUR
APOSPC9952-1G APOSPC9952-5G
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₆F₂N₂O
Mw: 172.14 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02183537
Číslo CAS: 265644-03-9