Tlačiť
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9951-25G PC9951-100G PC9951-10G
APOSPC9951-25GEA 107.9 EUR
APOSPC9951-25G APOSPC9951-100G APOSPC9951-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Teplota tavenia: 73…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973417
Číslo CAS: 218632-01-0