Tlačiť
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC9945-5G PC9945-100G PC9945-25G
APOSPC9945-5GEA 34.85 EUR
APOSPC9945-5G APOSPC9945-100G APOSPC9945-25G
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 220
Teplota tavenia: 29…31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663754
Číslo CAS: 58534-94-4