Tlačiť
2-Bromo-5-fluoropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9922-25G PC9922-5G PC9922-1G
APOSPC9922-25GEA 38.23 EUR
APOSPC9922-25G APOSPC9922-5G APOSPC9922-1G
2-Bromo-5-fluoropyridine 98%
2-Bromo-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Teplota varu: 80…83 °C/44mmHg
Teplota tavenia: 26…31 °C
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234011
Číslo CAS: 41404-58-4