Tlačiť
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-(Difluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethoxy)benzene, 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
PC9921-100G PC9921-25G PC9921-5G
APOSPC9921-100GEA 453.03 EUR
APOSPC9921-100G APOSPC9921-25G APOSPC9921-5G
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene 98%
α-Bromo-2-(difluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Mw: 237.04
Teplota varu: 222 °C
Teplota tavenia: 13
Hustota: 1.555 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190103
Číslo CAS: 85684-64-6
OSN: 3265
ADR: 8 II