Tlačiť
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-6-fluoronitrobenzene
PC9918-25G PC9918-5G PC9918-100G
APOSPC9918-25GEA 106.15 EUR
APOSPC9918-25G APOSPC9918-5G APOSPC9918-100G
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 220
Teplota tavenia: 36…37 °C
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368788
Číslo CAS: 886762-70-5