Tlačiť
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9915-1G PC9915-25G PC9915-5G
APOSPC9915-1GEA 24.91 EUR
APOSPC9915-1G APOSPC9915-25G APOSPC9915-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.04 g/mol
Teplota tavenia: 75…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368341
Číslo CAS: 105942-09-4
OSN: 3439
ADR: 6.1 III