Tlačiť
3-Bromo-4-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9908-5G PC9908-100G PC9908-25G
APOSPC9908-5GEA 16.73 EUR
APOSPC9908-5G APOSPC9908-100G APOSPC9908-25G
3-Bromo-4-fluoroaniline 98%
3-Bromo-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
Teplota varu: 124 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 29…36 °C
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788559
Číslo CAS: 656-64-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III