Tlačiť
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9903-25G PC9903-5G
APOSPC9903-25GEA 53.35 EUR
APOSPC9903-25G APOSPC9903-5G
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Vzorec: C₇H₄FNO
Teplota tavenia: 132…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00215834
Číslo CAS: 405-04-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III