Tlačiť
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Difluorophenylacetylene
PC9898-25G PC9898-5G PC9898-1G
APOSPC9898-25GEA 594.46 EUR
APOSPC9898-25G APOSPC9898-5G APOSPC9898-1G
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene 97%
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
Vzorec: C₈H₄F₂
Teplota varu: 123…124 °C
Hustota: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039982
Číslo CAS: 151361-87-4
OSN: 1993
ADR: 3,III