Tlačiť
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
PC9890-100G PC9890-25G PC9890-5G
APOSPC9890-100GEA 278.39 EUR
APOSPC9890-100G APOSPC9890-25G APOSPC9890-5G
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃BiF₉O₉S₃
Mw: 656.19
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093669
Číslo CAS: 88189-03-1
OSN: 3261
ADR: 8 III