Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC9878-1G PC9878-25G PC9878-5G
APOSPC9878-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9878-1G APOSPC9878-25G APOSPC9878-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Vzorec: C₆H₂ClF₃IN
Teplota tavenia: 126…127 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862099
Číslo CAS: 505084-55-9